Learn More
Fisherbrand™ 3/8 in. Dot Labels
Fisher branded Cryogenic Storage Labels use a special adhesive that is designed to withstand extreme cold temperatures as low as -196°C (-311°F). Our cryo labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear–perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage.
16.00€
Specifica
Product Type | Dot label roll |
---|---|
Sterilità | Non-sterile |
Quantità | 1000/Roll |
Diametro (sistema imperiale) | 0.37 in. |
Diametro (sistema metrico) | 9.55 mm |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17887211
|
Fisherbrand™
11010227 |
Blue |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17817221
|
Fisherbrand™
11010230 |
Green |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17897211
|
Fisherbrand™
11010228 |
Brown |
16.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17807221
|
Fisherbrand™
11010229 |
Gold |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17827221
|
Fisherbrand™
11010231 |
Lavender |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17837221
|
Fisherbrand™
11010232 |
Orange |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17847221
|
Fisherbrand™
11010233 |
Pink |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17857221
|
Fisherbrand™
11010234 |
Purple |
16.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17877221
|
Fisherbrand™
11010236 |
Silver |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17887221
|
Fisherbrand™
11010237 |
Yellow |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17867221
|
Fisherbrand™
11010235 |
Red |
16.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-03-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Labels can be printed/written on and will not bleed, smudge or smear - perfect for identifying specimens after long periods of cryogenic storage
Specifica
Dot label roll | |
1000/Roll | |
9.55 mm |
Non-sterile | |
0.37 in. |