Learn More
Fisherbrand™ Bottiglia per liquido di lavaggio da 500 ml Easy-Squeeze Codice prodotto.: 11785233
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Bottiglia per liquido di lavaggio da 500 ml Easy-Squeeze
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 11785233
Incolore, Ethanol
Click to view available options
Colore:
Assortiti
Blu
Giallo
Incolore
Naturale
Rosso
Verde
Chemical Label:
Acetone
Assorted Cleaning
Assorted Solvents
Deionized Water
Distilled Water
Ethanol
Isopropanol
Methanol
Saline
Soap
Sodium Hypochlorite (Bleach)
Universal
Water
Codice prodotto. 11785233
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Includes
Come with colored polypropylene closures with PTFE membrane (except 02-897-2, which has an HDPE closure).
Facili da caricare e pronti da utilizzare
  • Imboccatura larga
  • Semitrasparente e antischizzo
  • Etichette serigrafate con codifica a colori facili da leggere
  • I puntali si possono tagliare in modo da aumentarne la portata
  • Quando non in uso, i flaconi allentano la pressione interna senza gocciolare
Le informazioni sulle etichette comprendono:
  • nome della sostanza chimica
  • codici e simboli della National Fire Protection Association (NFPA)
  • numero del servizio di documentazione chimica CAS (Chemical Abstracts Service)
  • codici di pericolo
  • informazioni sulle apparecchiature di protezione del laboratorio
  • informazioni sull'organo bersaglio
  • livello di riempimento consigliato
  • codice di riciclaggio LDPE
  • Capacità del flacone e indicazione Solo per erogazione, sconsigliato per la conservazione
Order Info
In confezioni da sei, tutte con la stessa etichetta, oppure in confezione da sei flaconi per solventi (ciascuno con etichetta indicante acetone, acqua deionizzata, etanolo, isopropanolo, metanolo e solvente universale) oppure in confezione da sei flaconi per detergenti (ciascuno con etichetta indicante acetone, candeggina, acqua deionizzata, soluzione salina, sapone e universale).
Vantaggi della Greener Choice
  • I vantaggi per l'ambiente includono:
    • Energia rinnovabile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità 17 oz., 500mL
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore Incolore
Diametro (sistema imperiale) 2.99 in.
Include Etichette serigrafate con codice a colori, membrana in PTFE
Materiale LDPE
Colore chiusura naturale
Certificazione/Conformità ISO 13485:2003
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 173 mm
Product Type Wash Bottle
Altezza (sistema imperiale) 6.81 in.
Chemical Label Ethanol
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 38-415 mm
Diametro (sistema metrico) 76 mm
Tipo di chiusura Polypropylene Closure
Erogazione attraverso la chiusura No
  • Diversi produttori
    Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    Codice sconto: 24155
    Scade2025-04-30
    Offerta
    *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
    Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bottiglia per liquido di lavaggio da 500 ml Easy-Squeeze >