Learn More
Fisherbrand™ Micropiastre in polipropilene da 96 pozzetti
Ideal for storage—feature generous 500μL well volumes
Marca:  Fisherbrand™ 235300
60.09 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21693" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11907954
  • 75.30€ / pezzi 80
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • Minimum binding
  • Resistant to many reagents
  • Withstand temperatures from -80° to +121°C (-112° to +250°F)
  • Automation-friendly design optimized for HTS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Incolore
96
Round
8 x 12
Polipropilene
Non-sterile
Alta capacità volumetrica (pozzetti da 500 μl) per lo stoccaggio