Learn More
Fisherbrand™ Micropiastre in polipropilene da 96 pozzetti
Ideal for storage—feature generous 500μL well volumes
71.20€ - 169.77€
Specifica
Formato | Standard |
---|---|
Matrice | 8 x 12 |
Materiale | Polypropylene |
No. of Wells | 96 |
Sterilità | Non-sterile |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Sterilità | Forma pozzetto | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11907954
|
Fisherbrand™
|
Incolore | Non-sterile | Round |
71.20€
pezzi 80 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11927954
|
Fisherbrand™
|
Yellow | Non-sterile | Round |
74.50€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 16-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11937954
|
Fisherbrand™
|
Blue | Non-sterile | Round |
72.65€
pezzi 80 |
Spedizione stimata: 11-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11917954
|
Fisherbrand™
|
Red | Non-sterile | Round |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
- Polypropylene
- Minimum binding
- Resistant to many reagents
- Withstand temperatures from -80° to +121°C (-112° to +250°F)
- Automation-friendly design optimized for HTS
Specifica
Standard | |
Polypropylene | |
Non-sterile | |
For storage feature generous 500μL well volumes |
8 x 12 | |
96 | |
Round |