Learn More
Fisherbrand™ Micropiastre in polipropilene da 96 pozzetti
Ideal for storage—feature generous 500μL well volumes
Marca:  Fisherbrand™ 235400
Codice prodotto. 11917954
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polypropylene
  • Minimum binding
  • Resistant to many reagents
  • Withstand temperatures from -80° to +121°C (-112° to +250°F)
  • Automation-friendly design optimized for HTS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Red
Polypropylene
96
Round
8 x 12
96-well Storage Microplate
500 μL
Non-sterile
For storage feature generous 500μL well volumes