Learn More
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags
Dual tested compliant.
107.00€ - 522.00€
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Capacità (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
18558056
|
Fisherbrand™
14828244 |
23 x 19 in. (58.4 x 48.3 cm) | 7 to 10 gal. |
107.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18306513
|
Fisherbrand™
14828246 |
35 x 25 in. (89 x 63.5 cm) | 13 to 16 gal. |
191.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18336533
|
Fisherbrand™
14828247 |
38 x 31 in. (96.5 x 78.7 cm) | 20 to 30 gal. |
522.00€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18366523
|
Fisherbrand™
14828245 |
30 x 24 in. (76.2 x 61 cm) | 8 to 12 gal. |
240.00€
pezzi 200 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
18316533
|
Fisherbrand™
14828248 |
48 x 37 in. (122 x 94 cm) | 44 gal. |
366.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
Dual tested compliant
Autoclaving is a very common way to sterilize infectious waste through the use of high temperature, high pressure steam over a specific time period. Sterilized waste is less expensive to dispose. Dual-tested autoclave bags are ASTM D1922 Elmendorf Tear tested to exceed 480g of tear strength (MD and TD) and ASTM D1709 tested to exceed 165g dart drop strength.- Integral steam processing indicator that turns brown when autoclaved
- Bags comply with US DOT 49CFR Sections 173-197 and specific state regulations
- Operating temperature tolerance up to 285degreeFdegree
- Available in various sizes
- Bag with black print
- Gauge: 2mil
Specifica
Autoclavable | |
Red, Black Print |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Autoclavable Biohazard Waste Bags