Learn More
Fisherbrand™ Bulk Beads
For use with Bead Mill 4 and 24 Homogenizers
248.00€ - 261.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bead Mill 4 and 24 Homogenizers |
---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione particelle | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15515809
![]() |
Fisherbrand™
15515809 |
1.4 mm |
261.00€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15505809
|
Fisherbrand™
15505809 |
2.38 mm |
256.00€
1 confezione |
Spedizione stimata: 22-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15525809
![]() |
Fisherbrand™
15525809 |
2.8 mm |
248.00€
1 confezione |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Fill up to 500 x 2mL sample tubes
- Sample tubes not included
Specifica
Bead Mill 4 and 24 Homogenizers |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Bulk Beads