Learn More
Fisherbrand™ Raschietti cellulari
Per raccogliere facilmente le cellule dalle fiasche per colture cellulari
392.00€ - 473.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per una varietà di recipienti per colture cellulari |
---|---|
Materiale della lama | Copolimero di polietilene |
Product Type | Raschietto per cellule |
Materiale | Polistirene |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) lama | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema imperiale) lama | Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11597692
|
Fisherbrand™
08100241 |
0.7 pollici | 10 pollici | Small |
473.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11587692
|
Fisherbrand™
08100242 |
1.18 pollici | 15 pollici | Large |
392.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
Descrizione
Easily harvest cells from tissue culture flasks
Fisherbrand Cell Scrapers are appropriate for a variety of cell culture vessels. The uniquely designed handle and blade reduce cell damage during the harvesting process.
- Presterilized and individually wrapped in peel-open packaging
- Nonpyrogenic
- Polyethylene copolymer blade pivots to permit even contact with growth surface
- Ribbed polystyrene handle provides secure grip and added control
- Flexible joint between blade and handle eases entry into vessel
- Pivoting blade improves position control to adjust for difficult angles during cell harvesting
Specifica
Per una varietà di recipienti per colture cellulari | |
Copolimero di polietilene | |
Raschietto per cellule | |
Polistirene |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Raschietti cellulari