Learn More
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
Marca: Fisherbrand™ 4680090
177.70 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24314" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes: Certificato di calibrazione e strumento di calibrazione in laboratorio.
Descrizione
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
- —
- —
- Impugnatura ergonomica, comoda e leggera — presa comoda e facile applicazione del puntale
- ™—
- —
Servizi
Tre anni.
Specifica
0.5 to 2% | |
Sterilizzabile in autoclave | |
Elite | |
1 to 10 mL | |
Certificato di calibrazione, strumento di calibrazione in laboratorio | |
Espulsione a sfioro del puntale |
Fisherbrand Maxi Pipet tips, 1 to 10mL | |
Fisherbrand™ Maxi Pipette Tip | |
Standard | |
Ergonomico | |
0.02mL | |
3 Years |