Learn More
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
Marca: Fisherbrand™ 4680010
155.45 EUR valido fino al 2025-04-13
Usa il codice promo "24122" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
- Completamente autoclavabile — il pipettatore completo può essere sterilizzato in autoclave a vapore
- Espulsione a sfioro del puntale — un meccanismo a ingranaggi riduce la forza di espulsione del puntale fino al 50%
- Impugnatura ergonomica, comoda e leggera — presa comoda e facile applicazione del puntale
- Puntali per pipettatore SureOne™ — per prestazioni superiori di pipettaggio
- Eccezionale pistone di erogazione — eroga il 150% in più di aria rispetto al pistone tradizionale di erogazione delle gocce microscopiche
Servizi
Tre anni.
Specifica
Da 1.5 a 6% | |
Sì | |
Elite | |
da 0.5 a 5 μl | |
Certificato di calibrazione, strumento di calibrazione in laboratorio | |
Espulsione a sfioro del puntale |
SureOne™ tips | |
SureOne™ Tip | |
Micro Pipette | |
Ergonomico | |
0.01 μl | |
3 Years |