Learn More
Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™
GREENER_CHOICE
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
Marca:  Fisherbrand™ 4680060
194.79 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24314" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11875762
  • 296.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Con uno stantuffo a cui si applicano forze estremamente basse è possibile lavorare più a lungo, senza fatica e riducendo il rischio di RSI.
  • Completamente autoclavabile — È possibile sterilizzare a vapore in autoclave l'intera pipetta
  • Espulsione del puntale a sfioramento — Il meccanismo consente di ridurre la forza di espulsione del puntale fino al 50%
  • Impugnatura ergonomica, comoda e leggera — Presa comoda e facile applicazione del puntale
  • Puntali per pipette SureOne™ — Per prestazioni di pipettaggio di livello superiore
  • Pistone di erogazione di livello superiore — Determina il 150% di spinta dell'aria in più rispetto ai normali pistoni per l'erogazione di gocce microscopiche
Servizi
Tre anni.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Da 0.6 a 1.8%
Elite
Da 20 a 200 μl
Certificato di calibrazione, strumento di calibrazione in laboratorio
Espulsione a sfioro del puntale
SureOne™ tips
SureOne™ Tip
Micro Pipette
Ergonomico
0,2 μl
3 Years
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    • Fisherbrand - Elite pipettors
      Improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort.
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Fisherbrand Elite pipettors
      Certificati
      Vedi i prodotti accessori
      Offerte speciali
      Offerte speciali
      • Diversi produttori
        Save up to 94% on Teaching Lab Essentials
        Codice sconto25721
        Scade2025-05-01
        nuova offerta
        Save Now
      • Diversi produttori
        Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
        Codice sconto: 24155
        Scade2025-04-30
        Offerta
        *Discount will apply to qualifying orders received by Fisher Scientific between 01/03/2025 and 31/03/2025. Promotion code must be presented at the time of order. Discount applies to the list price in effect at the time the order is received. Promotion cannot be combined with other discounts or promotions. Offer void where prohibited, licensed, or restricted by federal, state, provincial, or local laws or regulation or agency/institutional policy. Other restrictions may apply.
        Terms & Conditions Vedi dettagli sulla promozione
      Titolo del prodotto
      Fisherbrand™ Pipette a volume regolabile Elite™ > 20-200μL