Learn More
Fisherbrand™ Pipette multicanale Elite™
New, improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort
477.00€ - 763.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Da utilizzare con | SureOne Pipette Tip |
Product Line | Elite |
Tipo | Variable Volume Pipette |
Stile delle dita | Ergonomico |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Numero di canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Accuracy | Numero di canali | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11875772
![]() |
Fisherbrand™
4682050 |
da 5 a 50 μl | Da 1.5 a 5% | 12 |
546.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11865772
![]() |
Fisherbrand™
4682060 |
Da 10 a 100 μl | 1.3 to 5% | 12 |
546.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11885772
![]() |
Fisherbrand™
4682070 |
30 to 300 μL | 1 to 4.6% | 12 |
763.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11815772
![]() |
Fisherbrand™
4682000 |
μ | 2.4 to 12% | 8 |
481.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11835772
![]() |
Fisherbrand™
4682010 |
5 to 50 μL | 1.5 to 5% | 8 |
493.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11825772
![]() |
Fisherbrand™
4682020 |
Da 10 a 100 μl | 1.3 - 5% | 8 |
477.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11845772
![]() |
Fisherbrand™
4682030 |
30 to 300 μL | 1 to 4.6% | 8 |
728.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11855772
![]() |
Fisherbrand™
4682040 |
μ | 2.4 to 12% | 12 |
546.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
New, improved ergonomic design provides newly designed finger rest and index finger and hand support for maximum comfort
- Fully autoclavable - entire pipetter can be steam autoclaved
- Extremely low plunger forces - work longer without fatigue and reduce the risk of RSI
- Soft-touch tip ejection—a gearing mechanism reducing tip ejection force up to 50%
- Ergonomic comfortable lightweight handle - comfortable grip and effortless tip attachment
- Optimal fit with SureOne pipetter tips - best pipetting performance
- Super blow-out piston - creates 150% bigger air push than conventional piston for delivery of the micro size drops
Specifica
Sì | |
Elite | |
Ergonomico |
SureOne Pipette Tip | |
Variable Volume Pipette |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Pipette multicanale Elite™