Learn More
Fisherbrand™ Supporto per pipettatori Elite™
GREENER_CHOICE
Accommodates up to six pipetters.
Marca:  Fisherbrand™ 9420401
57.97 EUR valido fino al 2025-07-11
Usa il codice promo "25721" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11895772
  • 99.45€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Sturdy stand holds up to 6 pipetters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Pipette Stand
Pipettes (6)
6
Videos
  • Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors and SureOne Pipettor Tips (EN)
    Extremely low plunger forces work longer without fatigue and reduce the risk of RSI.
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    SDS
    Documenti Certificati
    Vedi i prodotti accessori
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Supporto per pipettatori Elite™ > Accommodates up to six pipetters