Learn More
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di 25 vetrini in polipropilene
Per conservare e trasportare in sicurezza 25 o 100 vetrini con custodie incernierate resistenti. Le scatole per vetrini da microscopio Fisherbrand™ con alloggiamenti numerati conservano i vetrini da microscopio standard in alloggiamenti sicuri corrispondenti alla scheda di identificazione numerata. Le scatole impilabili si chiudono ermeticamente mediante una chiusura con fermo.
Marca:  Fisherbrand™ HS15990BF
3.30 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11751476
  • 10.10€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Store and transport 25 or 100 slides safely with durable hinged cases. Fisherbrand™ Microscope Slide Boxes with Numbered Slots keeps standard microscope slides in secure slots that correspond to the numbered identification card. Stackable boxes clos
  • Constructed of durable polypropylene or paperboard, with no lining
  • Hinged lids are held securely closed by latch lock
  • Stacking feet provide maximize stability
  • Numbered slide identification card included for easy identification
Specifica
Specifica
25
Rosso
141 x 92 x 30 mm
Numbered index card
Sovrapponibile
Hinged lid with latch lock
25
Standard Microscope Slides (25 x 75 mm)
Polipropilene
SDS
Documenti Certificati
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Scatola per la conservazione di 25 vetrini in polipropilene > Slide Capacity: 25, Color: Red