Learn More
Fisherbrand™ Pennarelli indelebili
Descrizione
I pennarelli indelebili Fisherbrand™ scrivono su vetro, pellicola, legno, plastica, metallo, gomma e porcellana. Ideali per scrivere su sacchetti per campioni, vetrini da microscopio o diapositive, prodotti in vetro per laboratorio e altro ancora. Scrittura su tutte le superfici.
- Linee precise e ultra-sottili di 0.3 mm di larghezza
- Resistente all'acqua, l'inchiostro indelebile si asciuga quasi immediatamente e non sbiadisce nel tempo
- Un cappuccio con anello a chiusura ermetica impedisce che la penna si asciughi e garantisce la scrittura istantanea anche dopo una lunga conservazione
- L'esclusivo gambo lungo in acciaio inox consente una scrittura precisa in uno spazio limitato
Order Info
La confezione è composta da pennarelli assortiti: sei nero opaco, due rosso vivo, due blu e due verdi
Specifica
0.3 mm Ultra Fine | |
Nero | |
Acciaio inox | |
Confezione da 6 |
Pennarello indelebile | |
Non resistente alle sostanze chimiche | |
Marcatori ideali per campioni da laboratorio, vetrini per microscopia, vetrini fotografici, becher in vetro e plastica e sacchetti per campioni in plastica | |
0.3 mm |