Learn More
Includes: Filtro di ricambio
Descrizione
Durable and reliable large-capacity controller limits overaspiration
- Per l'uso con pipette di vetro e plastica da 0.1 a 100 ml
- Bulbo erogatore per pipette con funzione blow-out
- Il filtro a membrana idrofobico riduce la penetrazione dei liquidi
- Consente l'aspirazione fino a 50ml con una compressione
- La velocità di riempimento è continuamente variabile grazie alla leva di pipettaggio
- La leva consente uno scarico semplice
- Il sistema della valvola è progettato affinché la portata non influisca sulla precisione
- Resistente alle sostanze chimiche
Specifica
Bianco | |
Blowout Pipette, Plastic Pipette, Glass Pipette | |
Pipette in plastica o vetro |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Ricarica pipettatore > Pipet Controller Filler