Learn More
Fisherbrand™ Polypropylene Disposable Beakers
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
30 mL
50 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
Descrizione
Rib construction permits stacking without binding
- Special “dripless” lip
- Base allows beaker to sit flat during use
- Graduated in mL and oz.
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 15 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Highly Resistant to Strong Acids, Organic Solvents and Other Common Laboratory Reagents |
Include | Beccuccio |
Incrementi | 5 mL |
Tipo | Becher |
Autoclavabile | Autoclavable |
Monouso | Single-use |
Graduated | Sì |
Documenti
Scientific Resources
Brochures
Fisherbrand_Disposable_Beaker_EN.pdf
Dimensione file: 139.8 kB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Polypropylene Disposable Beakers >