Learn More
Fisherbrand™ Beute di Erlenmeyer a imboccatura stretta in vetro riutilizzabili
Il profilo esterno allungato e rastremato riduce al minimo il rischio di scalfittura
Marca: Fisherbrand™ SPFS26500-6000
Descrizione
Fisherbrand™ Reusable Glass Narrow-Mouth Erlenmeyer Flasks are useful for measuring and mixing solutions where a high degree of accuracy is not necessary. Long, tapered outside contour minimizes chipping.
- Reinforced top tooled with a rounded finish
- Thick-walled body
- White ceramic enamel marking spot
Compliance
Progettazione in conformità con i requisiti di tipo 1, classe 1 della specifica ASTM™ E1404
Specifica
Rubber | |
15.55 in. | |
Vetro borosilicato | |
500 mL | |
39.5 cm | |
Marcatura in ceramica smaltata opaca | |
Stretta | |
10 |
Top style: Heavy duty tooled with capacity scale | |
6 L | |
Da 1500 a 6000 ml | |
15.55 in. | |
1 | |
Reusable | |
39.5 cm |