Learn More
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza Codice prodotto.: 10022564
Aggiungi al carrello
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza
Codice prodotto. 10022564 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
500 ml, Acetone
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Da utilizzare con (applicazione):
Acetone
Acqua deionizzata
Acqua distillata
Etanolo
Isopropanolo
Toluene
Codice prodotto. 10022564
Marca: Fisherbrand™ F116460622
Edge
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Con codici e simboli del Department of Transportation (DOT) e della National Fire Protection Association (NFPA). I flaconi di lavaggio con etichette di sicurezza Fisherbrand™ comprendono anche numero CAS (Chemical Abstract Service), simboli dei dispositivi di protezione e informazioni dell'organo target.
  • Easy-to-read printed bottles
  • Wide mouth 53 mm (2 in.) bottle for easy refilling
  • Translucent, LDPE solvent-resistant; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450 mm, Toluene is red LDPE bottle
  • Polypropylene closures
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • Use only with solvents compatible with LDPE
Informations sur la commande
Disponibili in confezioni da sei, tutti con la stessa etichetta, o in un assortimento di sei flaconi: un flacone da 500 ml ciascuno di acetone, etanolo, isopropanolo, metanolo, toluene e acqua.
Spécification
Capacità 17 oz., 500 mL
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 17 oz.
Colore Natural
Da utilizzare con (applicazione) Acetone
Materiale Polietilene
Sterilità Non sterile
Colore chiusura Rosso
Certificazione/Conformità OSHA 29 CFR 1910.1200
Closure Included
Autoclavabile Non autoclavabile
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cilindrico
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Acetone
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53 mm
Tipo di chiusura Polypropylene Closure
Erogazione attraverso la chiusura Yes
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Fisherbrand™ Bottiglie per liquido di lavaggio con etichettatura di sicurezza >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis