Learn More
Fisherbrand™ Beute da agitazione
Rischio ridotto di contaminazione incrociata.
Marca:  Fisherbrand™ 304117-0125
140.58 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "24329" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11735373
  • 200.85€ / pezzi 24
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Rischio ridotto di contaminazione incrociata.
  • Prodotto apirogeno e non citotossico
  • In resistente polipropilene trasparente con graduazioni stampate
  • μ
  • In confezione singola per maggiore facilità di conservazione e manipolazione
  • Fondo piano per l'impiego sul banco da lavoro o con frangiflutti per l'impiego in agitatore
  • Vented or non-vented screw closure NOT autoclavable
  • Beuta autoclavabile
  • Prodotto sterile
Certifications
Certificato sterile SAL 10-6 USP classe VI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
4.22 oz.
Trasparente
Policarbonato
μ
Yes
Class VI
Sfiato
Polipropilene
125 mL
Per colture cellulari in sospensione, preparazione e stoccaggio di terreni
Autoclavabile
Sterili
Liscio
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Beute da agitazione > Plain bottom; Vented closure; Capacity: 125mL; 24/Cs.