Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali
GREENER_CHOICE
Il nuovo sistema migliorato Fisherbrand SureOne Reload offre una linea completa di puntali per pipetta micropoint universali
Marca:  Fisherbrand™ T112NXL-FIS
11.12 EUR valido fino al 2025-05-09
Usa il codice promo "24143" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11548442
  • 12.83€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Da 100 a 1250 μl
Non sterile
6.9 cm
BUlk
Pipettatori per ricerca
SureOne
100, 200, 500, 1000 μl
Non-filtered
Trasparente
3.5 in.
DNase, RNase, and DNA Free
Senza filtro, SureOne
Yes
Polipropilene
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali > 100 to 1250uL; Graduated at 100, 200, 500, 1000uL; Bulk