Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali
GREENER_CHOICE
Il nuovo sistema migliorato Fisherbrand SureOne Reload offre una linea completa di puntali per pipetta micropoint universali
Marca:  Fisherbrand™ T112XLRL-FIS
31.39 EUR valido fino al 2025-05-09
Usa il codice promo "24143" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11963456
  • 144.92€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
100 to 1250 μL
Non sterile
Autoclavable
89 mm
Ricarica
Single-use
Yes
Polipropilene
Non-filtered
Blue
3.5 in.
DNase, RNase, and DNA Free
Micro Point
Universal Fit
SureOne
100, 200, 500, 1000μL
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    SDS
    Documenti Certificati
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali > 100 to 1250uL; Graduated at 100, 200, 500, 1000uL; Blue; Reloaded, 960/Pk.