Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali
GREENER_CHOICE
Il nuovo sistema migliorato Fisherbrand SureOne Reload offre una linea completa di puntali per pipetta micropoint universali
Marca:  Fisherbrand™ TA104RL-FIS
18.48 EUR valido fino al 2025-05-09
Usa il codice promo "24143" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11973416
  • 24.85€ / pezzi 960
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
Da 0.1 a 10 μl
Non sterile
1.25 in.
DNase, RNase, and DNA Free
Monouso, senza filtro, SureOne
Pipettatori per ricerca
SureOne
2 μl
Non-filtered
Trasparente
3.17 cm
Ricarica
Yes
Polipropilene
Videos
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Talking Points - Fisherbrand Elite Pipettors
    SDS
    Documenti Certificati
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Puntali per pipette Micropoint SureOne™, universali > 0.1 to 10uL, Micropoint, Graduated at 2uL, Non-sterile, Refill, 10 x 96 tips/tray