Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette micropoint a parete sottile SureOne, universali
Una linea completa di puntali per pipetta universali Micropoint a parete sottile
Marca:  Fisherbrand™
7.59 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.18000kg
Codice prodotto. 11538422
  • 20.15€ / pezzi 1000
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Offers a full line of universal fit thin wall micropoint pipet tips
  • Tutti i puntali sterili in rack sono termosigillati e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carico biologico, inibitori di PCR, endotossine e DNA
  • Tutti i puntali in rack non sterili o sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
  • Volume: da 1 a 200 μl
  • Lunghezza complessiva: 2 in
Caratteristiche del rack SureOne
  • Gli inserti Flush Fit si adattano al rack, per un facile pipettaggio multicanale
  • Logo di riciclaggio stampato su tutti i componenti del rack
  • Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
  • Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
  • Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
  • Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
  • Il coperchio ribaltabile invertibile può essere incernierato o a sollevamento; il formato con cerniera non impedisce l'utilizzo di una pipetta multicanale
Caratteristiche degli inserti SureOne
  • Gli inserti possono essere posizionati e rimossi dal rack con estrema facilità; l'aggancio con fascetta sul rack garantisce un fissaggio sicuro
  • Rintracciabilità del lotto—tutti gli inserti includono il codice Fisherbrand, il volume del puntale e il numero di lotto
  • I fori degli inserti dentellati impediscono il movimento dei puntali, stabilizzandoli per operazioni multicanale
  • Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
  • Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti
  • Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
Caratteristiche di confezionamento della ricarica SureOne
  • Informazioni sul prodotto disponibili sulla confezione
  • L'aletta antipolvere impedisce la contaminazione del prodotto da parte di eventuali residui
  • L'incavo per le dita consente un facile accesso per l'estrazione del prodotto
  • La confezione Canyon Cut consente una facile rimozione dell'inserto del puntale
  • Il design della confezione delle ricariche consente di risparmiare il 58% di spazio sul banco da lavoro rispetto alle confezioni in rack; inoltre, riduce i rifiuti in plastica del 52%
Order Info
Esempi di opzioni di confezione: sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifica
Specifica
1 - 200 μl
Non sterile
5 cm
Senza filtro, SureOne
SureOne
Non-filtered
Incolore
2 pollici
Bulk
Pipetta standard
Polipropilene