Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette micropoint a parete sottile SureOne, universali
Una linea completa di puntali per pipetta universali Micropoint a parete sottile
16.50€ - 61.05€
Specifica
Volume (sistema metrico) | 1 - 200 μl |
---|---|
Filtrato | Non-filtered |
Autoclavabile | Sì |
Lunghezza (sistema imperiale) | 2 pollici |
Stile punta | Rack incernierato, senza filtro, SureOne |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Formato | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11943436
|
Fisherbrand™
|
Natural | Hinged Rack | Sterile |
61.05€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11933436
|
Fisherbrand™
|
Incolore | Hinged Rack | Non sterile |
29.80€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11953436
|
Fisherbrand™
|
Incolore | Refill | Non sterile |
25.75€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11538422
|
Fisherbrand™
|
Incolore | Bulk | Non sterile |
20.15€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11983436
|
Fisherbrand™
|
Giallo | Hinged Rack | Sí |
31.45€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11973436
|
Fisherbrand™
|
Giallo | Hinged Rack | Non sterile |
40.90€
pezzi 960 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11993436
|
Fisherbrand™
|
Yellow | Refill | Non-sterile |
24.90€
pezzi 960 |
Spedizione stimata: 07-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11963436
|
Fisherbrand™
|
Yellow | Bulk | Non-sterile |
16.50€
pezzi 1000 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Offers a full line of universal fit thin wall micropoint pipet tips
- Tutti i puntali sterili in rack sono termosigillati e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carico biologico, inibitori di PCR, endotossine e DNA
- Tutti i puntali in rack non sterili o sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
- Volume: da 1 a 200 μl
- Lunghezza complessiva: 2 in
- Gli inserti Flush Fit si adattano al rack, per un facile pipettaggio multicanale
- Logo di riciclaggio stampato su tutti i componenti del rack
- Chiusura con tacche per sollevare il coperchio e consentire lo sfiato dell'autoclave
- Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
- Il fermo Safe-Lock consente l'apertura e la chiusura con una sola mano e resta chiuso anche in caso di caduta
- Il design a innesto mantiene l'inserto in posizione, impedendo che venga sollevato durante il pipettaggio
- Il coperchio ribaltabile invertibile può essere incernierato o a sollevamento; il formato con cerniera non impedisce l'utilizzo di una pipetta multicanale
- Gli inserti possono essere posizionati e rimossi dal rack con estrema facilità; l'aggancio con fascetta sul rack garantisce un fissaggio sicuro
- Rintracciabilità del lotto—tutti gli inserti includono il codice Fisherbrand, il volume del puntale e il numero di lotto
- I fori degli inserti dentellati impediscono il movimento dei puntali, stabilizzandoli per operazioni multicanale
- Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
- Design multicanale; tutti gli inserti sono a 96 pozzetti
- Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
- Informazioni sul prodotto disponibili sulla confezione
- L'aletta antipolvere impedisce la contaminazione del prodotto da parte di eventuali residui
- L'incavo per le dita consente un facile accesso per l'estrazione del prodotto
- La confezione Canyon Cut consente una facile rimozione dell'inserto del puntale
- Il design della confezione delle ricariche consente di risparmiare il 58% di spazio sul banco da lavoro rispetto alle confezioni in rack; inoltre, riduce i rifiuti in plastica del 52%
Order Info
Esempi di opzioni di confezione: sfusa, rack, rack sterile e ricarica.
Specifica
1 - 200 μl | |
Sì | |
Rack incernierato, senza filtro, SureOne | |
SureOne |
Non-filtered | |
2 pollici | |
Pipetta standard | |
Polipropilene |