Learn More
Fisherbrand™ Puntali per pipette micropoint a parete sottile SureOne, universali
Una linea completa di puntali per pipetta universali Micropoint a parete sottile
Marca:  Fisherbrand™
22.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23291" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.72000kg
Codice prodotto. 11993436
  • 24.90€ / pezzi 960
Spedizione stimata: 07-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Offers a full line of universal fit thin wall micropoint pipet tips
  • Tutti i puntali sterili in rack sono termosigillati e certificati privi di RNasi, DNasi, ATP, pirogeni, carico biologico, inibitori di PCR, endotossine e DNA
  • Tutti i puntali in rack non sterili o sfusi senza filtro sono certificati privi di RNasi, DNasi e DNA
  • Volume: da 1 a 200 μl
  • Lunghezza complessiva: 2in
Caratteristiche del rack SureOne
  • Inserti per montaggio a filo nel rack, per pipettaggi multicanale semplici
  • Logo di riciclo stampato su tutti i componenti del rack
  • Coperchio con intaglio dentellato aperto per lo sfiato in autoclave
  • Bordo del coperchio a impilaggio sicuro, per impedire lo spostamento dei rack quando impilati e trasportati nel laboratorio
  • Chiusura Safe-Lock per apertura e chiusura con una sola mano e per impedire l'apertura in caso di caduta
  • Design a scatto per tenere saldamente in posizione l'inserto, impedendone il sollevamento durante il pipettaggio
  • Coperchio ribaltabile reversibile, disponibile in formato incernierato o rimovibile; il formato incernierato non impedisce l'uso di una pipetta multicanale
Caratteristiche dell'inserto SureOne
  • Inserti semplici da posizionare e rimuovere dal rack; fissaggio sul rack per un montaggio sicuro
  • Tracciabilità del lotto — Tutti gli inserti sono provvisti di numero di parte Fisherbrand, indicazione del volume del puntale, numero di lotto
  • Fori scanalati dell'inserto per impedire il movimento dei puntali, conferendo stabilità per operazioni multicanale
  • Clip anti-contatto per impedire il contatto accidentale con i puntali durante l'inserimento negli inserti
  • Design multicanale; tutti gli inserti sono in formato da 96 pozzetti
  • Il design robusto e rigido garantisce una tenuta sicura su ciascun puntale
Caratteristiche della confezione di ricarica SureOne
  • Informazioni sul prodotto visibili sulla scatola
  • Linguetta antipolvere per prevenire la contaminazione da detriti del prodotto
  • Apertura per le dita, per accedere al prodotto ed estrarlo facilmente
  • Confezione con fenditure profonde per rimuovere agevolmente l'inserto per puntali
  • Il design della confezione di ricarica consente di risparmiare il 58% dello spazio sul banco rispetto alla confezione con rack e di ridurre il consumo di plastica del 52%
Order Info
Packaging options include bulk, rack, rack sterile and reload.
Specifica
Specifica
1 to 200 μL
Non-sterile
Autoclavable
5cm
Universal Fit
SureOne
Non-filtered
Yellow
2 in.
Refill
Universal Fit