Learn More
Fisherbrand™ Calibri digitali Traceable™
Con il semplice tocco di un pulsante è possibile passare da pollici a millimetri, chiudere le ganasce o leggere misurazioni differenziali
150.00€ - 212.00€
Specifica
Accuracy | ±0.001 in. |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideale per la misurazione del diametro esterno dei tappi, il diametro interno dei tubazioni e la profondità delle fiale |
Tipo di bilancia | Calibrated in inches |
Product Type | Calibro digitale Traceable™ |
Includes: Funzionamento per 10,000 ore con pile a bottone 357 da 1.5 V in dotazione (ricambio con n. di cat. 02-440-1C).
Codice del prodotto | Marca | Size | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Peso (sistema imperiale) | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11727927
|
Fisherbrand™
90024-47 |
Da 0 a 200 mm | 6 oz. | 0.17 kg |
150.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||
11783217
|
Fisherbrand™
90010-89 |
da 0 a 150 mm |
212.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
Con il semplice tocco di un pulsante è possibile passare da pollici a millimetri, chiudere le ganasce o leggere misurazioni differenziali
- Display digitale alto 0.33 in. (0.84 cm)
- In resistente acciaio temprato
- Risoluzione: 0.0005 in. o 0.01 mm
- Precisione: ±0.001 in. o ±0.03 mm
Modello da 9 in. (22.9 cm)
- Intervallo: da 0 a 6 in. (da 0 a 150 mm)
- Dimensioni: 9 × 3 in. (22.9 × 7.6 cm)
- Peso: 141.7 G (5 once)
- Intervallo: da 0 a 8 in. (da 0 a 200 mm)
- Dimensioni: 11 × 3 in. (27.9 × 7.6 cm)
- Peso: 170 G (6 once)
Certifications
Certificato con numero di serie di un laboratorio di calibrazione ISO 17025 che attesta la riconducibilità agli standard NIST™.
Specifica
±0.001 in. | |
Ideale per la misurazione del diametro esterno dei tappi, il diametro interno dei tubazioni e la profondità delle fiale | |
Calibro digitale Traceable™ |
Acciaio inox | |
Calibrated in inches |