Learn More
Fisherbrand™ Twisted Nichrome™ Inoculating Loops with Handles
Available in three loop sizes
11.00€
Specifica
Materiale | Nichrome |
---|---|
Product Type | Inoculating Loop |
Lunghezza (sistema imperiale) maniglia | 7.25 in. |
Lunghezza (sistema metrico) maniglia | 18.4 cm |
Tipo di maniglia | Aluminum handle |
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Misuratore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diameter (Metric) Inside | Misuratore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16406849
|
Fisherbrand™
14956103 |
3 mm | 24 G |
11.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 26-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Available in three loop sizes
- Aluminum handle is 7.25 in. long (18.4cm)
- Supplied with nichrome wire loop
- Length of wire is 100mm
Specifica
Nichrome | |
7.25 in. | |
Aluminum handle |
Inoculating Loop | |
18.4 cm |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Twisted Nichrome™ Inoculating Loops with Handles