Learn More
Fisherbrand™ Ultrasonic Units Cooling Coils
Per l'uso con i bagni a ultrasuoni a doppia frequenza Fisherbrand serie 112xx
250.00€
Specifica
Tipo | Serpentina di raffreddamento |
---|---|
Diametro (sistema metrico) interno | 6 mm |
Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
Materiale | Acciaio inox |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11939597
|
Fisherbrand™
|
S30 - S70 |
250.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12612535
|
Fisherbrand™
|
S80 - S300 |
250.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Keep the cooling bath temperature stable
- Ensure proper ultrasonic cleaning with the exact temperature
- Connects to the closed cycle cooling system
Specifica
Serpentina di raffreddamento | |
6 mm | |
8 mm | |
Acciaio inox |