Learn More
Fisherbrand™ Pompa per pipette universale
Pipet filler with easy one-hand operation provides accurate titration. Color-coded for easy identification.
23.90€ - 23.95€
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15239805
|
Fisherbrand™
14955110 |
Verde | 10 mL |
23.95€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15229805
|
Fisherbrand™
14955111 |
Rosso | 25 mL |
23.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
15209805
|
Fisherbrand™
14955201 |
Blu | 2 mL |
23.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- In polietilene di grado elevato
- Accoglie pipette in vetro e sierologiche
- Ideale per titolazioni di sapone e acido
- La marcatura evidente facilita la misurazione
- Pipetta da 10 ml contrassegnata a incrementi di 0.10 ml
- Pipetta da 25 ml contrassegnata a incrementi di 0.20 ml
- La rotella estrae o dispensa i liquidi
- Una leva laterale consente all’intero contenuto di essere erogato rapidamente
Il tipo da 25 ml è adatto per pipette da 10 ml e 25 ml
Specifica
Polietilene | |
Pompa per pipette |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Pompa per pipette universale