Learn More
Fisherbrand™ Flaconi a imboccatura larga per raccolta campioni sul campo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Finitura collo:
38 mm
43 mm
53 mm
Specifica
Specifica
Capacità | 4.2 oz., 125 mL |
Capacità (sistema metrico) | 125 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 4.2 oz. |
Colore | Semitrasparente |
Materiale | HDPE |
Finitura collo | 38 mm |
Certificazione/Conformità | CCD 077; SW-CDC-001501; EN-8-1007-22-0912 |
Closure Included | Sì |
Bocca | Larga |
Product Type | Wide Mouth Field Sample Bottle |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Flaconi a imboccatura larga per raccolta campioni sul campo >