Learn More
Fisherbrand™ Flaconi a imboccatura larga per raccolta campioni sul campo
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 ml
250 ml
500 mL
1000 ml
Finitura collo:
38 mm
43 mm
53 mm
Specifica
Specifica
Capacità | 32 ml, 1000 once |
Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
Capacità (sistema imperiale) | 32 once |
Colore | Semitrasparente |
Materiale | HDPE |
Finitura collo | 53 mm |
Certificazione/Conformità | ISO 13485:2003; BSI:FM 653694; QMI-SAI:File n.1606319 e 1606321 |
Closure Included | Sì |
Bocca | Larga |
Product Type | Wide Mouth Field Sample Bottle |
Vedi altri risultati |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Flaconi a imboccatura larga per raccolta campioni sul campo >