Learn More
Fisherbrand™ Sacchetti per campioni a tenuta Zipper
La chiusura a zip consente di sigillare le buste
Marca:  Fisherbrand™ 9661160
Codice prodotto. 10141111
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
La chiusura a zip consente di sigillare le buste
  • Durable, transparent polyethylene
  • Ideal for collecting, storing, and protecting laboratory specimens and samples easily and conveniently
  • Clear, print-free surface lets user mark and label each bag separately
Not suggested for use with liquids
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
Zip Seal
Polietilene
50
18 x 9 pollici (46 x 23 cm)
46 cm
23 cm
3 lb.
Clear
250
4 mil
18 in.
9 in.
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Sacchetti per campioni a tenuta Zipper > 4mil; 18L x 9 in. W (46 x 23cm)