Learn More
Mettler Toledo™ Misuratori per pH/mV FiveEasy™ Plus FP20
Misuratore da banco compatto che consente misurazioni di elevata qualità di pH/mV mediante l'uso di un semplice pulsante
Marca: Mettler Toledo™ 30266627
668.70 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Includes:
- N. cat. 01-912-347, solo misuratore FP20: include guida rapida di installazione
- N. cat. 01-912-348, kit standard FP20: include sensore LE438, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
- N. cat. 01-912-349, Bio kit FP20: include sensore LE410, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
- N. cat. 01-912-350, micro kit FP20: include sensore LE422, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
- N. cat. 01-912-351, kit TRIS FP20: include sensore LE420, guida rapida di installazione, starter pack di tamponi pH
Descrizione
- Design compatto a ingombro ridotto e salvaspazio con custodia in ABS
- Rimuovere il supporto del sensore dopo l'uso e conservare sul lato del misuratore
- Display LCD a segmenti ampio e ben strutturato da 4.3 in per una facile visualizzazione
- Disposizione intuitiva dei pulsanti e menu semplici per la massima facilità d'uso
- Porte RS232 o USB per esportare i dati direttamente su una stampante o su un PC per l'ulteriore elaborazione
- Compensazione della temperatura ATC e MTC
- Calibrazione lineare/segmentata su 5 punti (max.) con 4 gruppi tampone predefiniti
- Input di sensori BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm
- Registrazione endpoint automatica e manuale, segnale acustico endpoint, segnale visivo endpoint
- Adatto per una vasta gamma di applicazioni di laboratorio
- Intervallo pH: da -2.00 a 16.00
- pH Resolution: 0.01/0.1
- Precisione pH: ±:0.01
- Intervallo mV: da 2000 a 2000 mv
- Risoluzione mV: 1 mV
- Precisione mV: ±1 mV
- Intervallo temperatura: da -5° a +105°C (da 23° a 221°F)
- Risoluzione temperatura: 0.1°C
- Precisione temperatura: 0.3°C
- Dimensioni memoria: 200 misurazioni, calibrazione corrente
- Alimentatore: da 100 a 240 V, 50/60 Hz, 12 VCC
- Dimensioni: 22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in)
- Peso: 0.63 kg (1.4 libbre)
- Solo misuratore FP20: adatto ad applicazioni che richiedono un sensore specifico non incluso in un kit
- Kit standard FP20: adatto a un'ampia gamma di campioni acquosi in generale
- Bio kit FP20: adatto a risultati rapidi in campioni acquosi quali acidi e basi
- Micro kit FP20: adatto per piccoli campioni in fiale e in provette per test
- Kit TRIS FP20: adatto per campioni difficili e sporchi come emulsioni, campioni oleosi, acque reflue, TRIS
Specifica
FiveEasy Plus FP20-Basic | |
0.3 °C | |
±0.01 | |
Applicazioni che richiedano un sensore specifico non incluso in un kit | |
Da -2.00 a 16.00 | |
Da 2000 a 2000 mV | |
Da -5° a +105 °C | |
° | |
200 misurazioni, calibrazione corrente | |
22.7 x 14.7 x 7 cm (9 x 5.7 x 2.7 in) | |
1.4 libbre | |
Solo misuratore FP20 | |
50/60 Hz |
Solo misuratore FP20 | |
±1 mV | |
RS232 o porte USB | |
Calibrazione lineare/segmentata con quattro gruppi di tamponi predefiniti | |
0.01/0.1 | |
1 mV | |
Da 23° a 221 °F | |
LCD | |
Sensori BNC, Cinch, NTC 30 kiloOhm | |
0.63 kg | |
ATC e MTC | |
Da 100 a 240 V |
Offerte speciali
- Diversi produttori
-
Diversi produttori
Back to the Lab Summer Semester
Save up to 94% on Teaching Lab EssentialsCodice sconto: 25721Scade: 2025-05-01
nuova offerta Save Now