Learn More
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Plastic Lid
For use with Centrifuge 5430 and Centrifuge 5430 R
Marca: Eppendorf™ 5427755004
584.50 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Eppendorf QuickLock rotors close with only 1/4 of a turn
- Saves time during every day use
- Takes repetitive stress off your wrist
Specifica
Model: F-45-48-11, Includes Lid | |
48 x 1.5/2 mL | |
12,700 rpm | |
Fixed | |
48 |
Rotore ad angolo fisso | |
18,210 x g | |
5430/5430R Centrifuges | |
Basic plastic lid |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Offerte speciali
- Diversi produttori
Titolo del prodotto
Eppendorf™ Fixed Angle QuickLock™ Rotor with Plastic Lid > Model: F-45-48-11, Includes Lid