Learn More
Micronova™ Flashlight Holder - Clamp
For use with Inspection Mirror to run the unit behind equipment and fixtures to ensure all surfaces have been properly cleaned
Marca:  Micronova™ FLASHH-01
Codice prodotto. 15782809
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use with the highly polished stainless steel mirror for inspecting hard to reach areas
  • Features swivel connection allowing it to be attached to any SSU series handle
  • The optional flashlight attachment is ideal for use in tanks and other low light applications
Specifica
Specifica
Clamp style flashlight holder with 360° rotation
QDIST-66P (Inspection Mirror)
Flashlight Clamp
3.6 x 2.0 x 1.2 in.
Plastic
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
1 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto032045-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data01/09/2022 Catalog NumberFLASHH-01
Titolo del prodotto
Micronova™ Flashlight Holder - Clamp > Flashlight Holder (clamp)