Learn More
Fisherbrand™ Fiale a fondo piatto
Suitable for media, diagnostic, storage, display and sample collection applications. Fisherbrand™ Glass Screw Neck Specimen Bottles are manufactured from clear Type 1B neutral glass.
63.35€
Specifica
Colore | Trasparente |
---|---|
Materiale | Vetro borosilicato |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatta per terreni, diagnostica, conservazione, visualizzazione e applicazioni di raccolta dei campioni |
Stile collo | Filettatura a vite |
Stile filo | A vite |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Stile | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15334789
|
Fisherbrand™
15334789 |
28 ml | Alto |
63.35€
pezzi 190 |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Vetro neutro di tipo I
- Lati dritti
- Fondo piatto
- Profilo basso
Specifica
Trasparente | |
Adatta per terreni, diagnostica, conservazione, visualizzazione e applicazioni di raccolta dei campioni | |
A vite | |
Flat Bottom Dram Vial |
Vetro borosilicato | |
Filettatura a vite | |
Piatto |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Fiale a fondo piatto