Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Wide Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07050070
Codice prodotto. 11943831
  • 423.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 24450
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
1 L
Duran Glass
190 mm