Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Wide Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
155.00€ - 663.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10017839
|
Lenz Laborglasintrumente
07050049 |
250 mL | 138 mm |
181.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11913831
|
Lenz Laborglasintrumente
07050037 |
100 mL | 105 mm |
155.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11923831
|
Lenz Laborglasintrumente
07050028 |
50 mL | 90 mm | N/A | |||||
11943831
|
Lenz Laborglasintrumente
07050070 |
1 L | 190 mm |
423.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11953831
|
Lenz Laborglasintrumente
07050073 |
2 L | 230 mm |
663.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11963831
|
Lenz Laborglasintrumente
07050074 |
2 L | 240 mm |
663.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 07-02-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Acc. to DIN ISO 24450
- With beaded rim
- Material: DURAN™
Specifica
Duran Glass |