Learn More
Lenz Laborglasintrumente Flat Bottom Flasks, Wide Neck
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca:  Lenz Laborglasintrumente 07050073
Codice prodotto. 11953831
  • 627.52€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 21-11-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Acc. to DIN ISO 24450
  • With beaded rim
  • Material: DURAN™
Specifica
Specifica
2 L
Duran Glass
230 mm