Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck and Two Angled Side Necks
Marca: Lenz Laborglasinstrumente™ 06103141
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Borosilicate Glass, Duran Glass | |
85 mm | |
Flange lid |
Reaction vessels | |
Laboratory Flange 60 |
Titolo del prodotto
Lenz Laborglasinstrumente™ Flat Flange Lid with Center Neck and Two Angled Side Necks > Includes Laboratory Flange 60; Height: 85mm