Learn More
BTX™ Flat Tweezertrode Platinum
Flat Tweezertrode Platinum is a reusable non-invasive, tweezer-style electrodes for drug or gene delivery in animal tissues.
Marca:  BTX™ 450524
Codice prodotto. 15721098
  • 2450.00€ / Pezzo
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Applications:
  • In vivo applications
  • In utero and ex-vivo gene transfection
  • Eletroporation therapy
  • Electropchemotherapy
  • Transdermal drug delivery
Compatability:
  • ECM830
  • ECM2001+
  • Gemini X2
  • Connect to BTX generators using the Tweezertrode Connection cables (45-0204)
Tweezertrodes may be cleaned with a mild detergent and sterilized with 70% ethanol or ethylene oxide.
Specifica
Specifica
Not Autoclavable
ECM 830, ECM 2001, Gemini X2
0.04 in.
Reusable
Non-sterile
1 mm
Titolo del prodotto
BTX™ Flat Tweezertrode Platinum > Flat Tweezertrode Platinum; Diameter: 1 mm