Learn More
Euro Protection™ Fleece Hat
Euro Protection™ Fleece Hat is constructed of thick, 300g/m2 polar fleece for warmth.
Marca:  Euro Protection™ 5COVEO
Codice prodotto. 15804105
  • 79.00€ / pezzi 10
Spedizione stimata: 04-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Constructed of 100% polyester polar fleece,300g/m2
  • Includes black tightening cord for secure fit
Specifica
Specifica
Hat
Orange
Cord for tightening
Polar Fleece
300 gsm