Learn More
Euro Protection™ Fleece Hat
Euro Protection™ Fleece Hat is constructed of thick, 300g/m2 polar fleece for warmth.
9.00€ - 75.00€
Specifica
Product Type | Hat |
---|---|
Materiale | Polar Fleece |
Spessore | 300 gsm |
Include | Cord for tightening |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12008585
|
Euro Protection™
5COVEB |
Navy |
9.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15804105
|
Euro Protection™
5COVEO |
Orange |
75.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 29-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Constructed of 100% polyester polar fleece,300g/m2
- Includes black tightening cord for secure fit
Specifica
Hat | |
Polar Fleece | |
300 gsm | |
Cord for tightening |