Learn More
Sperian™ Occhiali di protezione in policarbonato Flex Seal
Fits a wide variety of workers and can be worn over prescription eyewear and with half-mask respirators. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilated Safety Glasses have a sporty style for increased wearer acceptance.
Marca:  Sperian™ 1006194
Codice prodotto. 11807080
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • 180° field of vision for distortion-free peripheral vision
  • Rotating strap attachment system provides easier use with hard hats
  • Compliant with splash resistance tests
  • Indirect ventilation prevents overheating
  • Anti-fog clear polycarbonate lenses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
ISO 9001 / 2000
Trasparente
Passaggi a impatto a 120 m/s
Confezione da 10
Policarbonato
Antiappannamento
Occhiali di sicurezza
Neoprene
Indiretto