Learn More
Sperian™ Occhiali di protezione in policarbonato Flex Seal
Fits a wide variety of workers and can be worn over prescription eyewear and with half-mask respirators. Sperian™ Honeywell™ V-Maxx™ Ventilated Safety Glasses have a sporty style for increased wearer acceptance.
15.00€ - 187.00€
Specifica
Lens Coating | Anti-fog |
---|---|
Certificazione/Conformità | ISO 9001 / 2000 |
Lens Tint | Clear |
Product Type | Safety Goggles |
Materiale fascia per la testa | Neoprene |
Codice del prodotto | Marca | Lens Coating | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lens Coating | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11816980
|
Sperian™
1011381 |
Anti-fog |
31.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11807080
|
Sperian™
1006194 |
Antiappannamento |
187.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
12334749
|
Sperian™
1006194 |
Antiappannamento |
15.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- 180° field of vision for distortion-free peripheral vision
- Rotating strap attachment system provides easier use with hard hats
- Compliant with splash resistance tests
- Indirect ventilation prevents overheating
- Anti-fog clear polycarbonate lenses
Specifica
Anti-fog | |
Clear | |
Neoprene | |
Polycarbonate |
ISO 9001 / 2000 | |
Safety Goggles | |
Indirect |