Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green
For the efficient, intermediate cleaning of heavily soiled floors with or without a coating. For use with single disc machines or automatic floor cleaning machines with slow speed.
Marca:  Scotch-Brite™ 7100159882
Codice prodotto. 17128810
  • 634.00€ / pezzi 25
Spedizione stimata: 20-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Floor Pad
460 mm
Single Disc Machines or Slow Speed Automatic Floor Cleaning Machines
Green
Scrubbing
Round