Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green
For the efficient, intermediate cleaning of heavily soiled floors with or without a coating. For use with single disc machines or automatic floor cleaning machines with slow speed.
Marca:  Scotch-Brite™ 7100159883
Codice prodotto. 17138810
  • 155.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Floor Pad
530 mm
Single Disc Machines or Slow Speed Automatic Floor Cleaning Machines
Green
Scrubbing
Round
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green > 530 mm