Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green
For the efficient, intermediate cleaning of heavily soiled floors with or without a coating. For use with single disc machines or automatic floor cleaning machines with slow speed.
Marca:  Scotch-Brite™ 7100159890
Codice prodotto. 17198810
  • 58.00€ / pezzi 5
Spedizione stimata: 05-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Floor Pad
280 mm
Single Disc Machines or Slow Speed Automatic Floor Cleaning Machines
Green
Scrubbing
Round
Titolo del prodotto
Scotch-Brite™ Floor Pads, Green > 280 mm