Learn More
Scotch-Brite™ Floor Pads, Red
Designed for everyday cleaning and light scrubbing to remove light soil, scuff marks, and black heel marks. These pads clean when damp and buff when dry. Open-web construction means this washable, reusable pad resists clogging and loading.
62.00€ - 336.00€
Specifica
Product Type | Floor Pad |
---|---|
Colore | Red |
Da utilizzare con (applicazione) | Everyday Cleaning, Light Scrubbing |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17168850
|
Scotch-Brite™
7100182735 |
203 mm |
103.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17138840
|
Scotch-Brite™
7100182722 |
254 mm |
62.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17128850
|
Scotch-Brite™
7100182731 |
480 mm |
152.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17138850
|
Scotch-Brite™
7100182732 |
505 mm |
170.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17148850
|
Scotch-Brite™
7100182733 |
530 mm |
183.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17158850
|
Scotch-Brite™
7100182734 |
584 mm |
336.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17148840
|
Scotch-Brite™
7100182723 |
280 mm |
69.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17158840
|
Scotch-Brite™
7100182724 |
305 mm |
76.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17168840
|
Scotch-Brite™
7100182725 |
330 mm |
82.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17178840
|
Scotch-Brite™
7100182726 |
355 mm |
90.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17188840
|
Scotch-Brite™
7100182727 |
380 mm |
99.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17198840
|
Scotch-Brite™
7100182728 |
406 mm |
109.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17108850
|
Scotch-Brite™
7100182729 |
432 mm |
123.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17118850
|
Scotch-Brite™
7100182730 |
460 mm |
140.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- For everyday cleaning and light scrubbing
- Removes light soil, scuff marks, and black heel marks
- Cleans when damp and buffs when dry
- Conformable fibers provide maximum pad-to-floor contact
- Reversible, washable pad resists clogging and loading
- Consistent, proven performance with long floor pad life
Specifica
Floor Pad | |
Red | |
Everyday Cleaning, Light Scrubbing |
Titolo del prodotto
Scotch-Brite™ Floor Pads, Red